Documenti fondamentali
ENA387772472
Enamine
3,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.25
Numero MDL:
Iupac Name
3,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-11(2)7-9-5-3-4-6-10(9)12-8-11/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
InChI
GIMAFCCXNRALND-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
87
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119315
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119315
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)