Documenti fondamentali
ENA387772343
Enamine
1-[(4-aminopiperidin-1-yl)methyl]cyclohexan-1-ol dihydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
SKU del venditore: EN300-120231-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-120231-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[(4-amino-1-piperidinyl)methyl]cyclohexanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H24N2O.2ClH/c13-11-4-8-14(9-5-11)10-12(15)6-2-1-3-7-12;;/h11,15H,1-10,13H2;2*1H
InChI
RJOLMGMODLFUCC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120231
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120231
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)