Documenti fondamentali
ENA379364594
Enamine
3-(2-aminoacetyl)benzonitrile hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 414.20
250 MG
CHF 571.50
500 MG
CHF 871.80
1 G
CHF 1’105.80
2.5 G
CHF 2’123.70
5 G
CHF 3’120.80
10 G
CHF 4’605.40
SKU del venditore: EN300-118865-100MG
CHF 414.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 414.20
250 MG
CHF 571.50
500 MG
CHF 871.80
1 G
CHF 1’105.80
2.5 G
CHF 2’123.70
5 G
CHF 3’120.80
10 G
CHF 4’605.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-118865-100MG
CHF 414.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(aminoacetyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8N2O.ClH/c10-5-7-2-1-3-8(4-7)9(12)6-11;/h1-4H,6,11H2;1H
InChI
QWDOWSHQAJBQRD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118865
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118865
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)