Documenti fondamentali
ENA379364328
Enamine
1-(oxolan-2-yl)propan-1-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
SKU del venditore: EN300-118645-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-118645-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-tetrahydro-2-furanyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-6(8)7-4-3-5-9-7/h6-7H,2-5,8H2,1H3
InChI
BHONVBPCNYEAAB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118645
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)