Documenti
ENA379363967
Enamine
2-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-1-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Numero MDL:
Punto di fusione
172-175
Iupac Name
2-oxo-1-indanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO/c11-6-9-8-4-2-1-3-7(8)5-10(9)12/h1-4,9H,5H2
InChI
IPDOJTSJVRBTJJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112596
Melting Point
172-175
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112596