Documenti fondamentali
ENA379363805
Enamine
5-(benzylsulfanyl)pyridin-2-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 350.50
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 734.00
1 G
CHF 929.00
2.5 G
CHF 1’776.60
5 G
CHF 2’607.30
10 G
CHF 3’844.90
SKU del venditore: EN300-117115-100MG
CHF 350.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 350.50
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 734.00
1 G
CHF 929.00
2.5 G
CHF 1’776.60
5 G
CHF 2’607.30
10 G
CHF 3’844.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.31
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-117115-100MG
CHF 350.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(benzylsulfanyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C12H12N2S/c13-12-7-6-11(8-14-12)15-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14)
InChI
IYYBMHZDZXPAGP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117115
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117115
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)