Documenti fondamentali
ENA379363557
Enamine
2-[4-(4-methoxyphenoxy)phenyl]ethan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 388.20
250 MG
CHF 535.10
500 MG
CHF 817.20
1 G
CHF 1’034.30
2.5 G
CHF 1’985.90
5 G
CHF 2’915.40
SKU del venditore: EN300-117835-100MG
CHF 388.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 388.20
250 MG
CHF 535.10
500 MG
CHF 817.20
1 G
CHF 1’034.30
2.5 G
CHF 1’985.90
5 G
CHF 2’915.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.77
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-117835-100MG
CHF 388.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
221-224
Iupac Name
2-[4-(4-methoxyphenoxy)phenyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17NO2.ClH/c1-17-13-6-8-15(9-7-13)18-14-4-2-12(3-5-14)10-11-16;/h2-9H,10-11,16H2,1H3;1H
InChI
XXBIRCVTBMPSOW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117835
Melting Point
221-224
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117835
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)