Documenti fondamentali
ENA375228231
Enamine
2,2-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
SKU del venditore: EN300-116388-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-116388-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-12(2)8-7-9-5-3-4-6-10(9)11(12)13/h3-6,11H,7-8,13H2,1-2H3
InChI
BXNUTDVMNFQGLN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116388
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116388
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)