ENA375228230
Enamine
1-[2-(2-chlorophenoxy)ethyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-116386-100MG
CHF 327.10
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-116386-100MG
CHF 327.10
Iupac Name
1-[2-(2-chlorophenoxy)ethyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H14ClNO4/c14-10-3-1-2-4-11(10)19-6-5-15-8-9(13(17)18)7-12(15)16/h1-4,9H,5-8H2,(H,17,18)
InChI
UHNSFSOFPALYIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116386
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)