Documenti fondamentali
ENA375228182
Enamine
2-fluoro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.99
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H2F4IN/c7-5-3(11)1-2-4(12-5)6(8,9)10/h1-2H
InChI
YKFWFYZXEVQOLH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116258
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116258
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)