Documenti fondamentali
ENA375228148
Enamine
1,1,1-trifluoro-3-methoxypropan-2-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.09
Numero MDL:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-3-methoxy-2-propanol
Inchi Code
1S/C4H7F3O2/c1-9-2-3(8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3
InChI
SLSXKESHZUSAHH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116178
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116178
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)