Documenti fondamentali
ENA375227970
Enamine
4-bromo-1H-pyrazol-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.99
Numero MDL:
Punto di fusione
59-60
Iupac Name
4-bromo-1H-pyrazol-1-amine
Inchi Code
1S/C3H4BrN3/c4-3-1-6-7(5)2-3/h1-2H,5H2
InChI
CUULXGYOJOXCHA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115724
Melting Point
59-60
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115724
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)