Documenti fondamentali
ENA375227945
Enamine
1-(bromomethyl)-1-(methanesulfonylmethyl)cyclobutane
Scegli un formato
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
SKU del venditore: EN300-115650-100MG
CHF 418.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-115650-100MG
CHF 418.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(bromomethyl)-1-[(methylsulfonyl)methyl]cyclobutane
Inchi Code
1S/C7H13BrO2S/c1-11(9,10)6-7(5-8)3-2-4-7/h2-6H2,1H3
InChI
NLGMVDVRUYIXBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115650
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115650
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)