Documenti fondamentali
ENA375227777
Enamine
2-(2-methylbutan-2-yl)pyrrolidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.26
Numero MDL:
Iupac Name
2-tert-pentylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C9H19N/c1-4-9(2,3)8-6-5-7-10-8/h8,10H,4-7H2,1-3H3
InChI
ISCIHFDHYBPWIF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115228
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)