Documenti fondamentali
ENA375227647
Enamine
ethyl 3-(piperidin-4-yl)propanoate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 216.60
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 392.10
5 G
CHF 1’257.90
10 G
CHF 2’340.80
SKU del venditore: EN300-114902-100MG
CHF 165.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 216.60
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 392.10
5 G
CHF 1’257.90
10 G
CHF 2’340.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.73
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-114902-100MG
CHF 165.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-(4-piperidinyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-2-13-10(12)4-3-9-5-7-11-8-6-9;/h9,11H,2-8H2,1H3;1H
InChI
QUXBQANXXKTODS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114902
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114902
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)