Documenti fondamentali
ENA375227566
Enamine
7,8-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.08
Numero MDL:
Iupac Name
7,8-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C9H9Cl2N/c10-7-4-3-6-2-1-5-12-9(6)8(7)11/h3-4,12H,1-2,5H2
InChI
OOUVGZQCYMYMSR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114720
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114720
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)