Documenti fondamentali
ENA375227563
Enamine
4-amino-3-chloro-N-methylbenzamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 327.10
250 MG
CHF 446.70
500 MG
CHF 678.10
1 G
CHF 857.50
2.5 G
CHF 1’637.50
5 G
CHF 2’401.90
10 G
CHF 3’539.40
SKU del venditore: EN300-112687-100MG
CHF 327.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 327.10
250 MG
CHF 446.70
500 MG
CHF 678.10
1 G
CHF 857.50
2.5 G
CHF 1’637.50
5 G
CHF 2’401.90
10 G
CHF 3’539.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-112687-100MG
CHF 327.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-3-chloro-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O/c1-11-8(12)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI
OMKUCXZFXYVYJX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112687
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112687
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)