Documenti fondamentali
ENA375227516
Enamine
6-methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-benzazepin-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
Punto di fusione
104-106
Iupac Name
6-methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-benzazepin-1-one
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-14-10-6-2-4-9-8(10)5-3-7-12-11(9)13/h2,4,6H,3,5,7H2,1H3,(H,12,13)
InChI
BOQCPZLWDSZPBT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116531
Melting Point
104-106
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116531
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)