Documenti fondamentali
ENA375227443
Enamine
2-(3-phenylpropyl)piperidine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 592.30
2.5 G
CHF 1’117.50
5 G
CHF 1’631.00
10 G
CHF 2’396.70
SKU del venditore: EN300-115596-100MG
CHF 199.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 592.30
2.5 G
CHF 1’117.50
5 G
CHF 1’631.00
10 G
CHF 2’396.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.79
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-115596-100MG
CHF 199.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
139-141
Iupac Name
2-(3-phenylpropyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21N.ClH/c1-2-7-13(8-3-1)9-6-11-14-10-4-5-12-15-14;/h1-3,7-8,14-15H,4-6,9-12H2;1H
InChI
ONCFWIIRDYRLIX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115596
Melting Point
139-141
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115596
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)