Documenti fondamentali
ENA372574288
Enamine
2-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]thiomorpholin-3-yl}acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.34
Numero MDL:
Iupac Name
[4-(tert-butoxycarbonyl)-3-thiomorpholinyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO4S/c1-11(2,3)16-10(15)12-4-5-17-7-8(12)6-9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI
JQLPQAFGOHVEAM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96451
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96451
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)