Documenti fondamentali
ENA372574177
Enamine
3-hydrazinylbutanenitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.14
Numero MDL:
Iupac Name
3-hydrazinobutanenitrile
Inchi Code
1S/C4H9N3/c1-4(7-6)2-3-5/h4,7H,2,6H2,1H3
InChI
PSXXNWCPDFFHMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
92
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56337
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56337
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)