Documenti fondamentali
ENA372573908
Enamine
5-[3-(dimethylamino)pyrrolidin-1-yl]pyridin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.29
Numero MDL:
Iupac Name
5-[3-(dimethylamino)-1-pyrrolidinyl]-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H18N4/c1-14(2)10-5-6-15(8-10)9-3-4-11(12)13-7-9/h3-4,7,10H,5-6,8H2,1-2H3,(H2,12,13)
InChI
MUZKJZJKWSWAGZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
94
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113887
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113887
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)