Documenti fondamentali
ENA372573770
Enamine
2-[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero MDL:
Iupac Name
[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-14-5-6-15-10-4-2-3-9(7-10)8-11(12)13/h2-4,7H,5-6,8H2,1H3,(H,12,13)
InChI
HKYOIHOUDNWCTD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113520
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113520
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)