Documenti fondamentali
ENA372573637
Enamine
6-cyclopropylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.24
Numero MDL:
Iupac Name
6-cyclopropylimidazo[2,1-b]thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2S/c12-8(13)7-6(5-1-2-5)10-9-11(7)3-4-14-9/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
InChI
MYNNRYMYQAYKIY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114299
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114299
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)