Documenti fondamentali
ENA372573344
Enamine
2-[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]acetic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 238.70
250 MG
CHF 320.60
500 MG
CHF 480.50
1 G
CHF 602.70
2.5 G
CHF 1’216.30
5 G
CHF 2’360.30
10 G
CHF 4’562.50
SKU del venditore: EN300-112814-100MG
CHF 238.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 238.70
250 MG
CHF 320.60
500 MG
CHF 480.50
1 G
CHF 602.70
2.5 G
CHF 1’216.30
5 G
CHF 2’360.30
10 G
CHF 4’562.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-112814-100MG
CHF 238.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F3O3/c11-10(12,13)6-16-8-3-1-2-7(4-8)5-9(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,14,15)
InChI
NCJHCUKPPQDYCF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112814
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112814
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)