Documenti fondamentali
ENA371464695
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-7-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Numero MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-7-amine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c8-6-3-1-2-5-4-9-10-7(5)6/h4,6H,1-3,8H2,(H,9,10)
InChI
WOALOICTMCSWHN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77495
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77495
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)