Documenti fondamentali
ENA371464534
Enamine
4-[(pyrimidin-2-yl)amino]benzoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 142.50
250 MG
CHF 182.80
SKU del venditore: EN300-111090-100MG
CHF 142.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 142.50
250 MG
CHF 182.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-111090-100MG
CHF 142.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-pyrimidinylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H9N3O2/c15-10(16)8-2-4-9(5-3-8)14-11-12-6-1-7-13-11/h1-7H,(H,15,16)(H,12,13,14)
InChI
ZBDXNIXEOKDJKQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111090
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111090
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)