Documenti fondamentali
ENA371463585
Enamine
4-ethenyl-1-methyl-1H-pyrazole
Scegli un formato
100 MG
CHF 254.30
250 MG
CHF 344.00
500 MG
CHF 516.90
1 G
CHF 649.50
2.5 G
CHF 1’198.10
5 G
CHF 2’110.70
10 G
CHF 3’937.20
SKU del venditore: EN300-109728-100MG
CHF 254.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 254.30
250 MG
CHF 344.00
500 MG
CHF 516.90
1 G
CHF 649.50
2.5 G
CHF 1’198.10
5 G
CHF 2’110.70
10 G
CHF 3’937.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-109728-100MG
CHF 254.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-4-vinyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H8N2/c1-3-6-4-7-8(2)5-6/h3-5H,1H2,2H3
InChI
NRUZFGSVBJNUEO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109728
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)