Documenti fondamentali
ENA371178262
Enamine
2-methoxymorpholine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-methoxymorpholine
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-7-5-4-6-2-3-8-5/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI
WODGULJMZNRBMG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108507
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108507
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)