Documenti fondamentali
ENA371178193
Enamine
3-amino-1-phenylbutan-1-one hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.68
Numero MDL:
Punto di fusione
178-179
Iupac Name
3-amino-1-phenyl-1-butanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,11H2,1H3;1H
InChI
ZCOYGISCYLQJKF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106371
Melting Point
178-179
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106371
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)