Key Documents
ENA371178148
Enamine
(2,6-dichlorophenyl)(phenyl)methanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.11
Numero MDL:
Punto di fusione
82-86
Iupac Name
(2,6-dichlorophenyl)(phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O/c14-10-7-4-8-11(15)12(10)13(16)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
InChI
CVXUBCVZKVCBCU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106316
Melting Point
82-86
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106316