Documenti fondamentali
ENA371177945
Enamine
5-(aminomethyl)oxolane-2-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.63
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-(aminomethyl)tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.ClH/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9;/h4-5H,1-3,7H2,(H2,8,9);1H
InChI
JSPAMZWTGXETGZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107700
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107700
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)