ENA371177839
Enamine
2-amino-4-methoxy-5-nitrophenol
About This Item
Iupac Name
2-amino-4-methoxy-5-nitrophenol
Inchi Code
1S/C7H8N2O4/c1-13-7-2-4(8)6(10)3-5(7)9(11)12/h2-3,10H,8H2,1H3
InChI
MWTACRQOFSROOC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107373
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107373
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)