ENA371177772
Enamine
tert-butyl 6,7-dioxo-octahydro-1H-pyrazino[1,2-a]piperazine-2-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-107140-50MG
CHF 349.20
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-107140-50MG
CHF 349.20
Iupac Name
tert-butyl 6,7-dioxooctahydro-2H-pyrazino[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19N3O4/c1-12(2,3)19-11(18)14-4-5-15-8(7-14)6-13-9(16)10(15)17/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)
InChI
TYBJHKVZZXZMLQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107140
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)