Documenti fondamentali
ENA371177505
Enamine
2-[(5-chloropyridin-2-yl)oxy]ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.07
Numero MDL:
Iupac Name
2-[(5-chloro-2-pyridinyl)oxy]ethylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O.ClH/c8-6-1-2-7(10-5-6)11-4-3-9;/h1-2,5H,3-4,9H2;1H
InChI
UKFVPFHABRGTIK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108337
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108337
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)