Documenti fondamentali
ENA371177401
Enamine
2-chloropropanimidamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.02
Numero MDL:
Punto di fusione
130-131
Iupac Name
2-chloropropanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H7ClN2.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h5-6H2,1H3;1H
InChI
GPCZRPUFNTZZBU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106406
Melting Point
130-131
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106406
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)