ENA370563532
Enamine
8-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-ol
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-106087-100MG
CHF 318.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-106087-100MG
CHF 318.00
Iupac Name
8-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-ol
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c11-7-3-4-8-9(12)2-1-5-13-10(8)6-7/h3-4,6,9,12H,1-2,5H2
InChI
AKQLFBDVHAOWOY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106087
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)