Documenti fondamentali
ENA370563462
Enamine
methyl 2-[(2-methylpropyl)amino]acetate
Scegli un formato
250 MG
CHF 718.10
500 MG
CHF 969.00
1 G
CHF 1’164.00
2.5 G
CHF 2’011.60
5 G
CHF 2’842.30
10 G
CHF 4’079.90
SKU del venditore: EN300-105941-250MG
CHF 718.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 718.10
500 MG
CHF 969.00
1 G
CHF 1’164.00
2.5 G
CHF 2’011.60
5 G
CHF 2’842.30
10 G
CHF 4’079.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-105941-250MG
CHF 718.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (isobutylamino)acetate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-6(2)4-8-5-7(9)10-3/h6,8H,4-5H2,1-3H3
InChI
PHSQMNIJNHEJNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105941
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105941
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)