Documenti fondamentali
ENA370563452
Enamine
1-methoxy-4-methylpentan-3-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.2
Numero MDL:
Iupac Name
1-methoxy-4-methyl-3-pentanol
Inchi Code
1S/C7H16O2/c1-6(2)7(8)4-5-9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI
DKPHCKMCUOOYCS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105929
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)