Documenti fondamentali
ENA370563421
Enamine
cyclopentyl(3-fluorophenyl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.26
Numero MDL:
Iupac Name
cyclopentyl(3-fluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H16FN/c13-11-7-3-6-10(8-11)12(14)9-4-1-2-5-9/h3,6-9,12H,1-2,4-5,14H2
InChI
SEVSBNYOVVORBB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105855
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105855
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)