Documenti fondamentali
ENA370563267
Enamine
methyl 2-amino-3-methoxy-2-methylpropanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.17
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-3-methoxy-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c1-6(7,4-9-2)5(8)10-3/h4,7H2,1-3H3
InChI
DCTDZOZFFDUTRP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105490
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105490
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)