Documenti fondamentali
ENA370563138
Enamine
1-[4-(2-aminoethyl)piperidin-1-yl]ethan-1-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
SKU del venditore: EN300-105175-100MG
CHF 418.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-105175-100MG
CHF 418.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-acetyl-4-piperidinyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-8(12)11-6-3-9(2-5-10)4-7-11/h9H,2-7,10H2,1H3
InChI
KCVCXSGVHBGIHR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105175
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105175
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)