Documenti fondamentali
ENA370563035
Enamine
2-amino-N-cyclohexyl-N-methylacetamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.72
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexyl-N-methylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O.ClH/c1-11(9(12)7-10)8-5-3-2-4-6-8;/h8H,2-7,10H2,1H3;1H
InChI
YNWNSDOQECMYSJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102649
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102649
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)