Documenti fondamentali
ENA370562913
Enamine
{4-fluoro-2-[(methylsulfanyl)methyl]phenyl}methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.27
Numero MDL:
Iupac Name
{4-fluoro-2-[(methylsulfanyl)methyl]phenyl}methanamine
Inchi Code
1S/C9H12FNS/c1-12-6-8-4-9(10)3-2-7(8)5-11/h2-4H,5-6,11H2,1H3
InChI
QSTKSEDSGKJDSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104363
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104363
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)