ENA370562903
Enamine
2-(3-fluoro-4-phenoxyphenyl)ethan-1-amine
About This Item
Iupac Name
2-(3-fluoro-4-phenoxyphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C14H14FNO/c15-13-10-11(8-9-16)6-7-14(13)17-12-4-2-1-3-5-12/h1-7,10H,8-9,16H2
InChI
OLCFOYXWABUICK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104308
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104308
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)