Documenti fondamentali
ENA370562898
Enamine
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Scegli un formato
100 MG
CHF 195.80
250 MG
CHF 259.50
500 MG
CHF 383.00
1 G
CHF 477.90
2.5 G
CHF 892.60
5 G
CHF 1’300.80
10 G
CHF 1’906.60
SKU del venditore: EN300-104303-100MG
CHF 195.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 195.80
250 MG
CHF 259.50
500 MG
CHF 383.00
1 G
CHF 477.90
2.5 G
CHF 892.60
5 G
CHF 1’300.80
10 G
CHF 1’906.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.29
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-104303-100MG
CHF 195.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Inchi Code
1S/C10H13NS/c1-10(2)7-11-8-5-3-4-6-9(8)12-10/h3-6,11H,7H2,1-2H3
InChI
QYSQMZALWJWGLW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104303
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104303
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)