Documenti fondamentali
ENA370562863
Enamine
N-[2-(aminomethyl)cyclopentyl]methanesulfonamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.74
Numero MDL:
Iupac Name
N-[2-(aminomethyl)cyclopentyl]methanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2O2S.ClH/c1-12(10,11)9-7-4-2-3-6(7)5-8;/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3;1H
InChI
JMEJTUZKOXONFA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105997
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105997
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)