Documenti fondamentali
ENA370562722
Enamine
2-(azepan-2-yl)cyclohexan-1-one hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.77
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-azepanyl)cyclohexanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H21NO.ClH/c14-12-8-4-3-6-10(12)11-7-2-1-5-9-13-11;/h10-11,13H,1-9H2;1H
InChI
LUOXFDQAEHLHDC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103641
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103641
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)