Documenti fondamentali
ENA369383576
Enamine
4-bromo-2-nitrobenzene-1-thiol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.07
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-bromo-2-nitrobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H4BrNO2S/c7-4-1-2-6(11)5(3-4)8(9)10/h1-3,11H
InChI
AJQYWSYQGXVQBM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99775
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99775
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)