Documenti fondamentali
ENA369383537
Enamine
octahydroimidazolidino[1,5-a]piperazine-1,3-dione hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
SKU del venditore: EN300-99631-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-99631-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
223-224
Iupac Name
tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine-1,3(2H,5H)-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O2.ClH/c10-5-4-3-7-1-2-9(4)6(11)8-5;/h7,10H,1-3H2,(H,8,11);1H
InChI
QQBVRZVRBCYESY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99631
Melting Point
223-224
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99631
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)